12-1130
Glycérol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Limite d'explosivité
2.6-11.3 % (lit.)
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.0 °F
Point d'éclair (°C)
160 °C