Principaux documents
09-0615
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide
≥95.0%
Synonyme(s) :
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H20BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.31
Beilstein:
3642536
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161505
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
260-262 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Clé InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethidium bromide (EtBr) is the most commonly used nucleic acid stain for PAGE or agarose gel electrophoresis. The fluorescence of EtBr increases 21-fold upon binding to double-stranded RNA and 25-fold on binding double-stranded DNA so that destaining the background is not necessary with a low stain concentration (10 μg/ml). Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids. It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded DNA. Because of its ability to bind to DNA, EtBr is an inhibitor of DNA polymerase.
Frameshift mutagen which intercalates double-stranded DNA and RNA.
Actions biochimiques/physiologiques
Ethidium bromide intercalates double-stranded DNA and RNA and acts as a frameshift mutagen. It can also be used in conjunction with acridine orange to differentiate between viable, apoptotic and necrotic cells.
Adéquation
for biological purposes
Reconstitution
Pour colorer un gel après électrophorèse, diluer un échantillon de la solution de stock à 0.5 μg/ml avec de l′eau et incubee le gel pendant 15-30 min. Une décoloration n′est pas nécessaire mais peut être obtenue dans l′eau pendant 15 min si il est nécessaire de diminuer le bruit de fond. Les bandes de DNA peuvent être détectées sous un lampe UV (longueur d′onde : 254 nm). Du bromure d′éthidium peut également être introduit dans le gel avec un tampon à 0.5 μg/ml et être visualisé immédiatement après électrophorèse.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Bobo W Mok et al.
PloS one, 3(4), e1982-e1982 (2008-04-24)
Antigenic variation is a subtle process of fundamental importance to the survival of a microbial pathogen. In Plasmodium falciparum malaria, PfEMP1 is the major variable antigen and adhesin expressed at the surface of the infected erythrocyte, which is encoded for
Ulrich Braunschweig et al.
Genome research, 24(11), 1774-1786 (2014-09-27)
Alternative splicing (AS) of precursor RNAs is responsible for greatly expanding the regulatory and functional capacity of eukaryotic genomes. Of the different classes of AS, intron retention (IR) is the least well understood. In plants and unicellular eukaryotes, IR is
Wenfang Peng et al.
Nucleic acids research, 43(1), 406-417 (2014-12-17)
CRISPR-Cas systems provide a small RNA-based mechanism to defend against invasive genetic elements in archaea and bacteria. To investigate the in vivo mechanism of RNA interference by two type III-B systems (Cmr-α and Cmr-β) in Sulfolobus islandicus, a genetic assay
Alexandra C I Depelsenaire et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(9), 2361-2370 (2014-04-10)
Vaccines delivered to the skin by microneedles-with and without adjuvants-have increased immunogenicity with lower doses than standard vaccine delivery techniques such as intramuscular or intradermal injection. However, the mechanisms underlying this skin-mediated "adjuvant" effect are not clear. Here, we show
Patrick Seitz et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004066-e1004066 (2014-01-07)
The DNA uptake of naturally competent bacteria has been attributed to the action of DNA uptake machineries resembling type IV pilus complexes. However, the protein(s) for pulling the DNA across the outer membrane of Gram-negative bacteria remain speculative. Here we