07-5640
Diphenyl ether
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
>5.86 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
crystalline
Température d'inflammation spontanée
1144 °F
Limite d'explosivité
1.5 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.579 (lit.)
pb
259 °C (lit.)
Pf
25-27 °C (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup