05-1530
Carbon black
CP
Synonyme(s) :
graphite nanoparticles
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
pellets
powder
Disponibilité
available only in Japan
Taille des particules
24 nm (graphitized carbon black)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Actionable cancer vulnerability due to translational arrest, p53 aggregation and ribosome biogenesis stress evoked by the disulfiram metabolite CuET.
Kanellis, et al.
Cell Death and Differentiation, 30, 1666-1678 (2023)
Götz A Westphal et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(5), 997-1005 (2015-04-22)
Inflammation is a decisive pathophysiologic mechanism of particle toxicity and accumulation of neutrophils in the lung is believed to be a crucial step in this process. This study describes an in vitro model for investigations of the chemotactic attraction of