03-4585
Butan-1-ol
suitable for HPLC
Synonyme(s) :
n-butanol, Alcool butylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Température d'inflammation spontanée
649 °F
Limite d'explosivité
11.2 %
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pb
116-118 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N