03-4450
(±)-1,3-Butanediol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
1,3-Butylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.1 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.06 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
741 °F
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.0-7.0 (20 °C)
pb
203-204 °C (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup