03-2910
Acide borique
SAJ first grade, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.440 g/cm3
Chaîne SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges