DGTP-RO
Roche
dGTP
PCR Grade, sodium salt
Synonyme(s) :
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution, dGTP-Na3
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99% (dNTP)
Forme
solution
Utilisation
sufficient for 125,000 standard reactions (03732703001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969030001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934538001)
Conditionnement
pkg of 1,250 μL (11969030001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,240 μL (03732703001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934538001 [100 mM])
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
<0.9% (dNDP)
100 mM
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
Clé InChI
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
Description générale
Application
Qualité
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash