YY160124P
PLJ Cartridge Housing 12-inch Code 0 Rc 1
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fluoroelastomer seal
stainless steel head (SCS14)
stainless steel housing (SUS316)
stainless steel plug (SUS316)
stainless steel spring(s) (SUS316)
Disponibilité
available only in Japan
Paramètres
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
Hauteur
38.9 cm (15.3 in.)
Largeur, de l'entrée à la sortie
13 cm (5.1 in.)
Raccords
base-dome connection O-ring (5-238)
Rc 1/4 drain/vent connection
Rc 1/4 gauge port connection
Rc 1 inlet/outlet connection
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Compatibilité
for use with One 12-inch Code 0 Cartridge Filter