Documents
XX11J4750
Millipore
Support Sterifil, 500 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polypropylene base (for holder)
polypropylene support screen(s) (for filter)
polysulfone cover (for funnel)
polysulfone cover (for receiver flask)
polysulfone flask (receiver)
polysulfone funnel(s)
silicone seal
silicone stopper
Fabricant/nom de marque
Sterifil®
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
14.5 cm
Diamètre
8.5 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
15.2 cm2
Diam. du préfiltre
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccords
inlet funnel
outlet holder stopper for standard 1 L filtering flask
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Sterifil Aseptic System
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité aseptique Sterifil® est un outil qui a été conçu pour les applications de filtration classique et la filtration d'échantillons avant analyse de la contamination bactériologique ou particulaire. Cette unité fermée protège l'échantillon et le filtrat de toute contamination environnementale. Le support et l'entonnoir Sterifil sont vendus séparément (sans flacon de réception ni couvercle) pour une utilisation avec des fioles de filtration de 1 l standards ou des rampes multi-postes.
Selon le filtre membrane sélectionné, les produits Sterifil peuvent être utilisés pour différentes applications, notamment le contrôle de la biocharge et le dénombrement des micro-organismes contenus dans un échantillon.
Caractéristiques et avantages :
Filtrations classiques, filtrations sur le terrain (avec la pompe manuelle disponible en option), contrôles de biocharge, dénombrement des micro-organismes, procédés de filtration nécessitant de conserver la membrane
Informations légales
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany