Documents
TX0278
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99% (GC), reagent
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro Beilstein :
102391
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
203-726-8
product name
Tetrahydrofurane, Reagent
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Température de transition
flash point -21.5 °C
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup