Key Documents
SYMBXTC01
Millipore
Rallonge pour câble de connexion Steritest® Symbio
With tri-clover clamp, for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
Synonyme(s) :
Câble de connexion pour pompe
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
Matériaux
PVC cable(s) (Connection)
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio LFH or FLEX
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La rallonge pour câble de connexion Steritest® Symbio avec clamp Tri-Clover est un accessoire destiné aux pompes Steritest® Symbio LFH ou FLEX.
Application
La rallonge pour câble de connexion Steritest® Symbio avec clamp Tri-Clover permet de connecter la pompe Steritest® Symbio LFH ou FLEX au boîtier de communication, lorsqu'il est placé sur le plan de travail sans découpe de l'isolateur.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany