Documents
SX0760E
Supelco
Sulfate de sodium
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications Tracepur®
Synonyme(s) :
Disodium Sulfate
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-820-9
Niveau de qualité
Gamme de produits
Tracepur®
Pureté
≥99.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
≤1% Mesh size (100 and finer)
Perte
≤0.5% loss on ignition
Couleur
white
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
884 °C (lit.)
Solubilité
200 g/L
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
anhydrous, crystals, Meets ACS Specifications Tracepur®
Remarque sur l'analyse
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.01% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on ignition0.5% maxMagnesium (Mg)0.005% maxMesh size (10-30)80% minMesh size (10-60)95% minMesh size (100 and finer)1.0% maxNitrogen compounds (as N)5ppm maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.01% maxSuitability for residue analysis (dried 400°/4 hr)To pass testpH of a 5% solution at 25°C5.2-9.2
Informations légales
TRACEPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable