Principaux documents
SLHNBZ5NK
Millipore
Filtre pour seringue en nylon Millex
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-HN, Filtre pour seringue en nylon de 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume 200 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HN/PB
Filtre pour seringue Millex compatible avec l'automatisation non stérile avec membrane en nylon et préfiltre en fibres de verre
  • Conçu pour assurer une filtration efficace pour les dissolutions et autres techniques automatisées de préparation d'échantillons
  • Support bombé garantissant le bon positionnement des filtres
  • Conditionné en vrac ou en tubes distributeurs pour les systèmes à changement automatique de filtre
Application
  • Test de dissolution
  • Filtration automatisée d'échantillons
  • Clarification de solutions à forte charge particulaire
Conditionnement
En vrac, non stérile, 1 000 unités (sans tubes)
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Définition de l'unité
  • SLHNBZ5NZ : pack de 200 unités pré-conditionnées en 8 tubes de 25 unités chacun
  • SLHNBZ5NK : pack de 1 000 unités conditionnées en vrac
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany