Principaux documents
SE1M003M00
Millipore
Unité de filtration sous vide Millipore® Steriflip®
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonyme(s) :
Steriflip®-HV Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Steriflip®
Caractéristiques
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 25 ea
Paramètres
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
138 mm
Capacité
50 mL
Diamètre
6.4 cm
Diam. du filtre
4 cm
Surface de filtration
7 cm2
Capacité de l'entonnoir
50 mL
Volume de travail
50 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Conditions d'expédition
ambient
Application
Produit réservé à la recherche
Les filtres Steriflip® sont destinés à la filtration stérilisante sous vide de solutions aqueuses comme les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture tissulaire ± additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Le filtre Steriflip® a été utilisé pour la production de lentivirus.
Caractéristiques et avantages
  • Évite les accidents lors des transferts d'échantillons grâce à un système simple et fermé, fonctionnant sous vide
  • Permet de séparer les cellules des débris cellulaires grâce à l'un des différents filtres filets en nylon (plusieurs dimensions de pores)
  • Convient parfaitement à la stérilisation de petits lots de milieux de culture
  • Se fixe sur n'importe quel tube à centrifuger standard de 50 ml : évite d'utiliser du matériel superflu, fait gagner du temps et élimine le risque de déversement accidentel
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Laura M Chambers et al.
PloS one, 15(4), e0228511-e0228511 (2020-04-30)
To evaluate intraperitoneal (IP) tumor engraftment, metastasis and growth in a pre-clinical murine epithelial ovarian cancer (EOC) model using both transabdominal ultrasound (TAUS) and bioluminescence in vivo imaging system (IVIS). Ten female C57Bl/6J mice at six weeks of age were
Mateusz Legut et al.
Cell reports, 30(9), 2859-2868 (2020-03-05)
A key limitation of the widely used CRISPR enzyme S. pyogenes Cas9 is the strict requirement of an NGG protospacer-adjacent motif (PAM) at the target site. This constraint can be limiting for genome editing applications that require precise Cas9 positioning. Recently
Jiye Liu et al.
Science advances, 7(23) (2021-06-06)
Immunomodulatory drugs (IMiDs) have markedly improved patient outcome in multiple myeloma (MM); however, resistance to IMiDs commonly underlies relapse of disease. Here, we identify that tumor necrosis factor (TNF) receptor-associated factor 2 (TRAF2) knockdown (KD)/knockout (KO) in MM cells mediates
Xiaojun Lian et al.
Nature protocols, 8(1), 162-175 (2012-12-22)
The protocol described here efficiently directs human pluripotent stem cells (hPSCs) to functional cardiomyocytes in a completely defined, growth factor- and serum-free system by temporal modulation of regulators of canonical Wnt signaling. Appropriate temporal application of a glycogen synthase kinase
Jiye Liu et al.
Leukemia, 33(1), 171-180 (2018-07-22)
Immunomodulatory drugs (IMiDs) including lenalidomide and pomalidomide bind cereblon (CRBN) and activate the CRL4CRBN ubiquitin ligase to trigger proteasomal degradation of the essential transcription factors IKZF1 and IKZF3 and multiple myeloma (MM) cytotoxicity. We have shown that CRBN is also