S8001U
Ensemble CpGenome pour standard d'ADN humain non méthylé
It is intended for use as a negative control in gene methylation studies, such as bisulfite conversion of DNA with the CpGenome Turbo Bisulfite Modification Kit.
Synonyme(s) :
Human Non-Methylated DNA Standard
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.31
Produits recommandés
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
CpGenome
Upstate®
Application(s)
genomic analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le standard d'ADN humain non-méthylé du kit CpGenome est purifié à partir de cellules HCT116-DKO contenant moins de 5 % d'ADN méthylé et dans lesquelles les gènes codant pour les ADN méthyltransférases DNMT1 (-/-) et DNMT3b (-/-) ont été inactivés. À utiliser comme témoin négatif dans les études de la méthylation des gènes, telles que la conversion de l'ADN au bisulfite de sodium avec le kit de modification au bisulfite CpGenome Turbo (réf. S7847). L'ADN converti au bisulfite de sodium peut être évalué par la technologie de PCR méthylation-spécifique, avec les kits d'amplification CpG WIZ.
Matériel fourni :
Un flacon contenant 5 µg (20 µl) de standard d'ADN humain non méthylé CpGenome à une concentration de 250 ng/µl.
Validation :
Une PCR spécifique à la méthylation (MSP) a été réalisée sur l'ADN humain non méthylé CpGenome après conversion au bisulfite de sodium avec le kit de modification au bisulfite CpGenome Turbo (réf. S7847). Trois paires d'amorces du kit d'amplification CpG WIZ BRCA1 (réf. S7830) ont été utilisées dans cet essai : la paire d'amorces U qui s'hybrident à l'ADN non méthylé converti au bisulfite ; la paire d'amorces M qui s'hybrident aux séquences méthylées converties au bisulfite ; et la paire d'amorces W qui s'hybrident à l'ADN méthylé ou non méthylé qui n'a pas été converti au bisulfite. Seules les amorces U ont permis d'obtenir un produit pour ce standard.
CpGenome et CpG WIZ sont des marques déposées de Serologicals Corporation. Les produits de méthylation CpG WIZ sont utilisés pour des technologies sous licence exclusive de The Johns Hopkins University School of Medicine. La technologie de PCR méthylation-spécifique (MSP) est protégée par le brevet américain n° 5 786 146.
Matériel fourni :
Un flacon contenant 5 µg (20 µl) de standard d'ADN humain non méthylé CpGenome à une concentration de 250 ng/µl.
Validation :
Une PCR spécifique à la méthylation (MSP) a été réalisée sur l'ADN humain non méthylé CpGenome après conversion au bisulfite de sodium avec le kit de modification au bisulfite CpGenome Turbo (réf. S7847). Trois paires d'amorces du kit d'amplification CpG WIZ BRCA1 (réf. S7830) ont été utilisées dans cet essai : la paire d'amorces U qui s'hybrident à l'ADN non méthylé converti au bisulfite ; la paire d'amorces M qui s'hybrident aux séquences méthylées converties au bisulfite ; et la paire d'amorces W qui s'hybrident à l'ADN méthylé ou non méthylé qui n'a pas été converti au bisulfite. Seules les amorces U ont permis d'obtenir un produit pour ce standard.
CpGenome et CpG WIZ sont des marques déposées de Serologicals Corporation. Les produits de méthylation CpG WIZ sont utilisés pour des technologies sous licence exclusive de The Johns Hopkins University School of Medicine. La technologie de PCR méthylation-spécifique (MSP) est protégée par le brevet américain n° 5 786 146.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable