Principaux documents
PX1562
Supelco
Phosphate de potassium monobasic
HPLC, Meets ACS Specifications
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
About This Item
Formule linéaire :
KH2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-913-4
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
crystals
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
252.6 °C (lit.)
Solubilité
soluble 208 g/L
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
Absorption UV
λ: 254 nm Amax: ≤0.04
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
HPLC, Meets ACS Specifications
Remarque sur l'analyse
Assay99.0% minChloride (Cl)0.001% maxFormWhite crystalsHeavy Metals (by ICP-OES)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (105°C)0.2% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxUV Absorbance (1 M, water, 254 nm)0.04AU maxpH of a 5% solution at 25°C4.1-4.5
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable