Documents
PX1480
Supelco
Hydroxyde de potassium
pellets, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Potasse caustique
About This Item
Formule linéaire :
KOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Numéro de classement CE :
215-181-3
Pression de vapeur
1 mmHg ( 719 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥85.0%
Forme
pellets
Couleur
white to off-white
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
Pf
361 °C (lit.)
Solubilité
1130 g/L
Traces d'anions
carbonate (K2CO3): ≤2.0%
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay: 85.0% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: White to off-white
Form: Pellets
Heavy Metals (by ICP-OES): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Nickel (Ni): 0.001% max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Phosphate (PO4): 5ppm max
Potassium carbonate (K2CO3): 2.0% max
Sodium (Na): 0.05% max
Sulfate (SO4): 0.003% max
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable