Principaux documents
PX0047
Supelco
Paraffin Oil
Light
Synonyme(s) :
Paraffin Oil, Mineral Oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
232-384-2
Couleur
APHA: ≤20
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Light
Application
Light
Saybolt viscosity 130 at 100F
Remarque sur l'analyse
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.845-0.875Transmittance at 420 nm93%T min
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2