Principaux documents
PD2004700
Millipore
Boîte de Pétri
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
About This Item
Code UNSPSC :
41122101
eCl@ss :
32030209
Nomenclature NACRES :
NB.14
Matériaux
clear device
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Conditionnement
plate of 150 ×
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Entrée
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La boîte de Pétri est une unité en plastique à usage unique jetable qui sert à cultiver des micro-organismes. Ces boîtes de Pétri de 47 mm sont des boîtes moulées par injection en conditions aseptiques à utiliser avec un milieu gélosé solide.
Application
La boîte de Pétri est une unité en plastique à usage unique jetable destinée à être utilisée avec de la gélose fondue pour les analyses microbiologiques de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs, du vin, etc.