Merck
PC679
Anti-Caspase-3, Cleaved (Ab-2) Rabbit pAb
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.41
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c