Key Documents
NA25/22
Millipore
Membrane pour vanne NOVASEPTIC®
EPDM rubber
About This Item
Code UNSPSC :
31411800
Matériaux
EPDM rubber
EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer)
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic (Surface)
Paramètres
-30-140 °C temp. range (Short term use)
-6-(-1) bar pressure range
Poids
0.05 kg (0.11 lb)
Application
Le corps de vanne et la membrane appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression nominale différentes. C'est le composant le plus faible du produit assemblé qui définit les limites de température et/ou de pression nominale maximales.
Conditionnement
La membrane est emballée dans une boîte fermée.
Autres remarques
Toutes les membranes sont fabriquées avec des matériaux conformes aux réglementations de la FDA américaine, paragraphe 177.2600, et sont fournies avec une déclaration. La membrane répond aux exigences des tests biologiques pour les plastiques de classe VI de l'USP.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany