A propos de cet article
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
7.2 cm (2.84 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
inlet/outlet hose for 6.5-9.5 mm I.D. silicone tubing
shipped in
ambient
General description
Ce filtre capsule hydrophobe Aervent® contient une membrane Aervent en PTFE de 50 mm dans un boîtier en polypropylène bidirectionnel. Ce filtre stérilisant, de 0,2 μm de dimension de pores et d'une surface de filtration de 19,6 cm2, est conçu pour des applications critiques à petite échelle sur les lignes de gaz et de mises à l'évent. La membrane Aervent en PTFE hydrophobe contenue dans l'unité MTGR85010 offre des débits et volumes filtrés élevés, un faible taux d'extractibles et de relargage de particules, ainsi qu'une large compatibilité chimique. Pour faciliter sa traçabilité et son identification, chaque filtre Aervent-50 est marqué à chaud avec sa référence et son numéro de lot. L'intégrité de chaque filtre capsule Aervent® est testée lors de la fabrication.
Application
Applications typiques
- Évent stérile des récipients et des bonbonnes
- Autoclavage des lignes de rupture de vide
- Filtration stérilisante de petits volumes de fluides non aqueux
- Filtration des gaz d'entrée et de sortie de petits fermenteurs
Preparation Note
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave de 30 min à 130 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
10 cycles d'autoclave de 30 min à 130 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Analysis Note
Extractibles par gravimétrie : dans un mélange IPA/eau (70/30 %)
Rétention bactérienne
Rétention quantitative de 107 UFC/cm2de Brevundimonas diminuta (souche ATCC® 19146), conformément à la méthodologie ASTM F838-83
Rétention quantitative de 107 UFC/cm2de Brevundimonas diminuta (souche ATCC® 19146), conformément à la méthodologie ASTM
Other Notes
Mode d'emploi
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Mode d'emploi : voir le guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi que la première page du guide sur l'inspection visuelle
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtre capsule Aervent® 50