Principaux documents
MPE050025
Millipore
Filtres à centrifuger Microcon®
MWCO 50 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Synonyme(s) :
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
Description
0.5 mL centrifugal filter
ideal for concentration and desalting of biomolecules
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Microcon®
Caractéristiques
holdup volume> 10 μL
Paramètres
0.5 mL sample volume
Longueur
4.5 cm (1.8 in.)
Diamètre
12.3 mm
Surface de filtration
0.32 cm2
Dimension de pores
50 kDa MWCO
Description générale
Type de filtration : Ultrafiltration
Permet de concentrer et de dessaler simplement et efficacement n'importe quelle macromolécule en solution, avec n'importe quelle centrifugeuse acceptant des tubes de 1,5 ml.
Avec la membrane Biomax, les filtres Microcon® présentent les avantages suivants :
  • Une rotation inversée pour optimiser la récupération, même dans le cas d'échantillons de faible volume
  • Un stockage pratique du filtrat ou de l'échantillon concentré dans un tube de microcentrifugeuse standard
  • Des facteurs de concentration allant jusqu'à 100X
Exemples d'applications :
  • Plantes
Application
Ce filtre à centrifuger de 0,5 ml permet de concentrer des biomolécules avec un PMNL de 50 kDa. Les filtres à centrifuger Microcon® sont particulièrement indiqués pour la concentration et le dessalage.
Caractéristiques et avantages
  • Taux élevé de récupération pour les petits volumes par rotation inversée (facteur de concentration inférieur à 20X)
  • Membrane Biomax
  • Traitement rapide
Forme physique
Code couleurs : Gris
Informations légales
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany