MIX0010LLIN
Mobius® Mixer Liner
Bronze Mobius® 10L mixer liner
Synonyme(s) :
Mobius® 10 L mixer liner, Bronze
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Mobius®
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany