MABF956
Anticorps anti-CD36 de souris, clone 63
clone 63, from mouse
Synonyme(s) :
Glycoprotein IIIb, GPIIIB, PAS IV, PAS-4, Platelet glycoprotein IV, GPIV, CD antigen CD36
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
63, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotype
IgAκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd36 (12491)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse de l'inhibition : Un lot représentatif a permis de détecter du CD36 de souris dans des applications d'inhibition (Patel, S.N., et. al. (2004). J Infect Dis. 189(2):204-13).
Qualité
Analyse par cytométrie en flux : 1 µg de cet anticorps a permis de détecter le CD36 dans un million de cellules RAW264.7.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable