MABF726
Anti-CD86 (B7-2) Antibody (mouse), PE, clone GL-1
clone GL-1 (GL1), 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
T-lymphocyte activation antigen CD86, Activation B7-2 antigen, Early T-cell costimulatory molecule 1, ETC-1, CD86
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GL-1 (GL1), monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd86(12524)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD86 (B7-2) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable