MABF2059
Anti-NKp46 (CD335) Antibody, clone 461-G1
clone 461-G1, from mouse
Synonyme(s) :
Natural cytotoxicity triggering receptor 1, Lymphocyte antigen 94 homolog, NK cell-activating receptor, Natural killer cell p46-related protein, NK-p46, hNKp46, CD335
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
461-G1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCR1(9437)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in ELISA applications (Yossef, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(2):e0118936).
Inflammation & Immunology
Qualité
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité