MABF1988
Anti-CMTM6 Antibody, clone RCT6
Synonyme(s) :
CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 6;Chemokine-like factor superfamily member 6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RCT6, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 20.42 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CMTM6(54918)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western blotting in lysates from 8505c cells overexpressing CMTM6.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CMTM6 in lysates from 8505C cells overexpressing CMTM6, but not in knockout or untransfected cells.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CMTM6 in Immunohistochemistry applications (Mezzadra, R., et al. (2017). Nature. 549(7670):106-110).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable