MABF147D
Anti-Ly-6G (mouse), APC, clone RB6-8C5 Antibody
clone RB6-8C5, from rat, Allophycocyanin conjugate
Synonyme(s) :
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RB6-8C5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ly6G(546644)
Description générale
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable