MABF1096
Anti-LRBA Antibody, clone 2D4.1
clone 2D4.1, from mouse
Synonyme(s) :
Lipopolysaccharide-responsive and beige-like anchor protein, Beige-like protein, CDC4-like protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D4.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRBA(987)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LRBA in 10 µg of Jurkat cell membrane preparations.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable