Principaux documents
MAB324
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-énolase neurospécifique, clone 5E2
clone 5E2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
NSE
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
5E2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Énolase neurospécifique gamma humaine. Reconnaît une bande de 45 kD correspondant à la NSE gamma par immunoblotting sur des extraits de cerveau humain.
Immunogène
Énolase neurospécifique issue de cerveau humain.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunoblotting
ELISA
Immunohistochimie. Peut être utilisé sur des coupes fixées au formol et incluses en paraffine.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-énolase neurospécifique, clone 5E2, permet de détecter les niveaux d'énolase neurospécifique. Son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en ELISA, WB, IC et IH(P).
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : CBL220
Forme physique
En solution dans du PBS, pH 7,4 avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum en conditions stériles.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Benedito A Carneiro et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(12), 2732-2739 (2018-03-22)
Purpose: Small cell carcinoma of the prostate (SCCP) is an aggressive disease that can arise de novo or by transdifferentiation from prostate adenocarcinoma. Alterations in anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene are involved in neuroblastoma, lung cancer, and other malignancies, but
Formation of neurospheres from human embryonal carcinoma stem cells.
Grace M Horrocks, Lyndsey Lauder, Rebecca Stewart, Stefan Przyborski
Biochemical and biophysical research communications null
Maja Mustapic et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 278-278 (2017-06-08)
Our team has been a pioneer in harvesting extracellular vesicles (EVs) enriched for neuronal origin from peripheral blood and using them as a biomarker discovery platform for neurological disorders. This methodology has demonstrated excellent diagnostic and predictive performance for Alzheimer's
Bcl-XL modulates the differentiation of immortalized human neural stem cells.
Liste, I; Garcia-Garcia, E; Bueno, C; Martinez-Serrano, A
Cell Death and Differentiation null
The neural adhesion molecule TAG-1 modulates responses of sensory axons to diffusible guidance signals.
Law, CO; Kirby, RJ; Aghamohammadzadeh, S; Furley, AJ
Development null