Principaux documents
KMP4G003HH1
Millipore
Capsule Opticap® Small Scale 300, Milligard® PES, 1,2/0,45 µm
Fittings 9/16 in. Hose Barb Inlet and Outlet, Method Gamma-compatible or Autoclavable
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyester support
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Niveau de qualité
Gamme de produits
Opticap®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
L × l
12.9 cm (5.08 in.) × 6.4 cm (2.5 in.)
Surface de filtration
0.031 m2 (0.33 ft2)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm
Raccords
inlet and outlet for 14 mm (9/16 in.) (Hose Barb)
Description générale
Les filtres Milligard® PES 1,2/0,45 µm sont conçus pour le contrôle efficace de la biocharge et l'élimination fiable des particules dans une vaste gamme de fluides. Utilisés seuls pour des applications non critiques, ces filtres à membrane éliminent Serratia marcescens typiquement de ≥ 6 log. Utilisés en amont de filtres stérilisants ou d'autres étapes, ils améliorent l'efficacité des procédés.Les filtres Milligard® PES sont appuyés par le programme Emprove® qui réunit les informations relatives aux tests spécifiquement réalisés sur les produits, les données de qualité et les informations réglementaires pour simplifier la mise en conformité.
Application
Réduction de la biocharge
Caractéristiques et avantages
  • Débits et volumes filtrés élevés
  • Réduction de la biocharge validée
  • Transposabilité prévisible depuis les dispositifs à petite échelle jusqu'aux dispositifs à l'échelle de production
  • Stabilité thermique élevée : compatible avec les méthodes de stérilisation à la vapeur en place et par autoclave
  • Formats à usage unique, compatibles avec le rayonnement gamma
  • Stable en cas d'exposition à des agents caustiques
Conditionnement
Poche en PE
Autres remarques
Mode d'emploi
Rétention : micro-organismes
Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
Applications : bioprocédés
Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
Mode d'emploi : se reporter au guide de l'utilisateur des capsules Opticap® Small Scale 300, XL, XLT et en T
Stockage : à conserver dans un endroit sec
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Les filtres sont conçus, développés et fabriqués conformément à un système de management de la qualité approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon la norme ISO 9001 sur les Systèmes Qualité. Un Certificat de qualité est disponible en ligne pour tous les filtres.