Principaux documents
IX0005
Sigma-Aldrich
Imidazole
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Imidazole, Glyoxaline, 1
About This Item
Formule linéaire :
-NHCH=NCH=CH-
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
206-019-2
Essai:
≥99%
pb:
256 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
0.003 hPa ( 20 °C)
Pression de vapeur
0.003 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
solid
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
pb
256 °C/1013 hPa
Pf
90 °C
Température de transition
flash point 145 °C
Densité
1.03 g/cm3
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
GR ACS Imidazole
IX0005-2 50g Poly Bottle
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay99% minIron (Fe)0.001% maxResidue after ignition0.1% maxWater (H2O)0.2% maxpH of a 5% solution at 25°C9.5-11.0
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup