Key Documents
FX0445
Supelco
Formic acid
88%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid
About This Item
Formule linéaire :
HCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.03
Numéro Beilstein :
1209246
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
product name
Acide formique, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Pression de vapeur
44.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥88.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
57 %
Impuretés
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.005% Ammonium (NH4)
≤0.4% Acetic acid (CH3COOH)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
Point d'ébullition
100-101 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Température de transition
flash point 71 °C
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Acetic acid (CH3COOH): 0.4% max
Ammonium (NH4): 0.005% max
Assay: 88.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 15 max
Dilution test: To pass test
Evaporation residue: 0.002% max
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Sulfite (SO3): To pass test
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C