Principaux documents
ECM545
Sigma-Aldrich
Kit de matrice d'adhérence cellulaire ECM, fluorimétrique
The ECM Cell Adhesion Array kit is useful for assessing specific cell surface integrins, monitoring in vitro cell differentiation, or screening potential cell adhesion promoters/inhibitors.
Synonyme(s) :
Kit d'adhérence cellulaire, Matrice d'adhérence MEC
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Introduction :
L'adhérence cellulaire joue un rôle majeur dans la communication et la régulation cellulaires, et est fondamentale pour le développement et la maintenance des tissus. Les scientifiques étudient en permanence l'adhérence, la migration et l'invasion de nombreux types de cellules différents sur diverses protéines composant la matrice extracellulaire (MEC). Le kit de matrice d'adhérence cellulaire MEC CHEMICON® propose une plaque de microtitration recouverte de MEC avec un format de détection fluorescente homogène. Il permet un criblage à grande échelle et une comparaison quantitative de plusieurs échantillons/lignées cellulaires. Le kit est conçu comme une méthode rapide (1 à 2 heures), économique et efficace de caractérisation de l'adhérence cellulaire.
En outre, Chemicon continue à proposer de nombreux produits de migration, d'invasion et d'adhérence, notamment :
· Kits de matrice d'adhérence cellulaire médiée par l'intégrine alpha (colorimétrique) (ECM530)
· Kits de matrice d'adhérence cellulaire médiée par l'intégrine bêta (colorimétrique) (ECM531)
· Kit Combo d'adhérence cellulaire médiée par l'intégrine alpha/bêta (colorimétrique) (ECM532)
· Kits de matrice d'adhérence cellulaire médiée par l'intégrine alpha (fluorométrique) (ECM533)
· Kits de matrice d'adhérence cellulaire médiée par l'intégrine bêta (fluorométrique) (ECM534)
· Kit Combo d'adhérence cellulaire médiée par l'intégrine alpha/bêta (fluorométrique) (ECM535)
· Kits de matrice d'adhérence cellulaire MEC (colorimétrique) (ECM540)
· Essai de migration cellulaire par chimiotaxie QCM 8 µm à 96 puits (ECM510)
· Essai de migration cellulaire par chimiotaxie QCM 5 µm à 96 puits (ECM512)
· Essai de migration cellulaire par chimiotaxie QCM 3 µm à 96 puits (ECM515)
· Essai d'invasion cellulaire QCM à 96 puits (ECM555)
· Essai d'invasion cellulaire à base de collagène QCM à 96 puits (ECM 556)
· Systèmes d'inserts d'essais de migration et d'invasion cellulaires à 24 puits
· CytoMatrix Bandelettes d'adhérence cellulaire (enrobées de protéines de la MEC)
· QuantiMatrix Kits ELISA pour les protéines de la MEC
Principe du test :
Le kit de matrice d'adhérence cellulaire MEC CHEMICON utilise un format de détection fluorescente homogène. Il permet un criblage à grande échelle et une comparaison quantitative de plusieurs échantillons. Chaque kit comprend une plaque de microtitration à 96 puits, composée de 12 bandelettes amovibles de 8 puits. Chaque puits d'une bandelette (7 puits au total) est pré-enduit avec une protéine de la MEC différente (voir tableau ci-dessous) et un puits est enduit de sérum albumine bovine (témoin négatif). Les cellules expérimentales sont ensemencées sur les substrats enduits, permettant la capture des cellules adhérentes. Les cellules non liées sont ensuite éliminées par lavage, tandis que les cellules adhérentes sont lysées et détectées à l'aide du colorant breveté CyQuant GR (sondes moléculaires) (1-2). Ce colorant vert fluorescent présente une fluorescence significativement accrue lorsqu'il se lie aux acides nucléiques cellulaires (3). L'adhérence relative des cellules est mesurée à l'aide d'un lecteur de plaques en fluorescence.
Informations supplémentaires sur les composants MEC fournis dans le kit :
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Le Kit de matrice d'adhérence cellulaire de la MEC est utile pour évaluer les intégrines spécifiques de la surface cellulaire, contrôler la différenciation cellulaire in vitro ou cribler les promoteurs/inhibiteurs potentiels de l'adhérence cellulaire.
Usage réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Le kit de matrice d'adhérence cellulaire de la MEC est utile pour évaluer les intégrines spécifiques de la surface cellulaire, contrôler la différenciation cellulaire in vitro ou cribler les promoteurs/inhibiteurs potentiels de l'adhérence cellulaire.
Conditionnement
96 puits
Composants
Plaque de matrice de la MEC : (Réf. : 90652), une plaque de 96 puits avec 12 barrettes. Chaque barrette de 8 puits comprend 7 puits différents enduits de protéines de la MEC humaines (collagène I, collagène II, collagène IV, fibronectine, laminine, ténascine, vitronectine) et un puits enduit de sérum albumine bovine (contrôle négatif). Voir la disposition des plaques sur la fiche technique.
Tampon de lyse cellulaire 4× : (réf. 90130), un flacon, 16 ml.
Colorant CyQuant GR : (réf. 90132), un flacon, 75 µl
Tampon de test : (réf. 90601), un flacon, 100 ml.
Stockage et stabilité
La plaque de matrice de la MEC peut être conservée à une température comprise entre 2 °C et 8 °C dans le sachet en aluminium jusqu'à sa date de péremption. Les barrettes non utilisées peuvent être replacées dans le sachet et stockées. Veiller à ce que le dessiccant reste à l'intérieur du sachet, et que le sachet soit fermé hermétiquement. Conserver les autres composants du kit à une température comprise entre 2 °C et 8 °C.
Précautions :
Aucune donnée n'est disponible sur la toxicité biologique du colorant CyQuant GRâ. Ce réactif se lie aux acides nucléiques et, en tant que tel, doit être traité comme un mutagène potentiel susceptible de provoquer des cancers et des dommages génétiques héréditaires. À manipuler avec précaution. La solution mère de DMSO doit être manipulée avec une prudence particulière, car le DMSO peut faciliter l'entrée de molécules organiques dans les tissus.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Ashley C Kramer et al.
Stem cell reports, 9(3), 770-778 (2017-08-29)
The hematopoietic marrow microenvironment is composed of multiple cell types embedded in an extracellular matrix (ECM). We have explored marrow ECM using mass spectrometry and found dermatopontin (DPT), a small non-collagenous ECM protein, to be present. We found that DPT
Agne Frismantiene et al.
Cell adhesion & migration, 12(1), 69-85 (2017-05-20)
Vascular smooth muscle cell (SMC) switching between differentiated and dedifferentiated phenotypes is reversible and accompanied by morphological and functional alterations that require reconfiguration of cell-cell and cell-matrix adhesion networks. Studies attempting to explore changes in overall composition of the adhesion
J J Gildea et al.
BioTechniques, 29(1), 81-86 (2000-07-25)
Current in vitro assays used in assessing tumor motility could be improved by the development of a simple technique that would facilitate studies of the impact of specific genes on pharmacologically altered chemotaxis. We developed a technique that improves on
Bessi Qorri et al.
Cancers, 14(6) (2022-03-26)
Resistance to chemotherapeutics and high metastatic rates contribute to the abysmal survival rate in patients with pancreatic cancer. An alternate approach for treating human pancreatic cancer involves repurposing the anti-inflammatory drug, aspirin (ASA), with oseltamivir phosphate (OP) in combination with
Shengguang Chen et al.
Molecular medicine reports, 16(3), 2425-2430 (2017-07-06)
Previous studies have confirmed that exposure to particulate matter with a diameter of ≤2.5 µm (PM2.5) is associated with inflammation. PM2.5 decreases cardiac cell viability and increases apoptosis through overproduction of reactive oxygen species (ROS). In the present study, the role