CX0574
Celite® 545
Synonyme(s) :
Diatomaceous Earth, DE
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
off-white
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Form: Powder
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable