Principaux documents
AX1222
Supelco
Ammonium Acetate
HPLC, Meets ACS Specifications
Synonyme(s) :
Ammonium Acetate, buffers
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
211-162-9
Essai:
≥98.0%
Forme:
crystals
Solubilité:
1480 g/L
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
crystals
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
114 °C
Solubilité
1480 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Absorption UV
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
HPLC, Meets ACS Specifications
Remarque sur l'analyse
Assay98.0% minChloride (Cl)5ppm maxFormWhite crystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxNitrate (NO3)0.001% maxResidue after ignition0.01% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance (1 M, water, 254 nm)0.02AU maxUV Absorbance (1 M, water, 280 nm)0.01AU maxUV Absorbance (1 M, water, 350 nm)0.01AU maxpH of a 5% solution at 25°C6.7-7.3
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13