Principaux documents
AN0604700
Millipore
Préfiltre en polypropylène
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polypropylène, 0,6 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Dimension de pores
0.6 μm pore size
35 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : AN06
Les filtres Millipore en polypropylène sont constitués d'un support en polypropylène 100 % vierge. Ils conviennent tout particulièrement aux applications de clarification et de préfiltration (notamment de solvants), à la préparation d'eau désionisée et à la réduction de la biocharge. Ils présentent en outre une large compatibilité thermique.
Les préfiltres possèdent une haute capacité de rétention des particules et des impuretés pour une perte de charge faible. Conçus pour la filtration de solvants organiques, ils peuvent également être utilisés (préalablement imbibés d'alcool) pour filtrer des solutions aqueuses.
Caractéristiques et avantages :
• Dispositif compatible avec les solvants agressifs
• Haute capacité de rétention des impuretés (préfiltres)
Applications :
Clarification et préfiltration classiques, notamment de solvants organiques
Type de membrane : filtre en profondeur
Application
  • Clarification de solutions aqueuses
  • Préfiltration en amont des filtres membranes avec des pores de 0,2 à 0,6 µm
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm de dimension de pores (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective de grands contaminants biologiques, il est possible de réaliser une filtration de liquides à travers des membranes d'une dimension de pores de 0,45 μm (ou supérieure) pour piéger les micro-organismes et servir de support de croissance pour une culture et analyse ultérieure
  • Conditions de stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur