ABT1383
Anti-phospho-Keratin-18 Antibody (Ser52)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Keratin, type I cytoskeletal 18, Ser52-phosphorylated, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Ser52-phosphorylated, CK-18, Ser52-phosphorylated, Cytokeratin-18, Ser52-phosphorylated, K18, Ser52-phosphorylated, Keratin-18, Ser52-phosphorylated
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer52)
Informations sur le gène
human ... KRT18(3875)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected upregulated Keratin-18 Ser52 phosphorylation in 10 µg lysate from phosphatase inhibitors Calyculin A- and Okadaic acid-treated HEK293 cells.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable