ABS82-AF647
Anti-VEGF Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Anti-MVCD1, Anti-VEGF, Anti-VPF, Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF, VEGF, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VEGFA(7422)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. ABS82) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry (Paraffin) applications.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected VEGF in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable