AB3442
Anti-CREB Antibody, pSer133
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
CREB-1, cAMP-response Element-binding Protein-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, monkey, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CREB1(1385)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
RNA Binding Protein (RBP)
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1