Documents
9011-M
Sigma-Aldrich
Human Insulin
Synonyme(s) :
Human Insulin Protein, Insulin Hormone, Recombinant Insulin
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Source biologique
human
Niveau de qualité
label
125Iodine labeled
Forme
solid
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Radioactivity: <5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Application
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stockage et stabilité
2–8 °C
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2