Documents
8.44002
Sigma-Aldrich
Dimethylsuccinate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dimethylsuccinate, Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-419-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
365 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.0-8.5 % (v/v)
Point d'ébullition
196 °C/1013 hPa
Pf
18-19 °C
Température de transition
flash point 94 °C
Solubilité
75 g/L
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Dimethylsuccinate for synthesis. CAS 106-65-0, molar mass 146.14 g/mol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F
Point d'éclair (°C)
94 °C