Documents
8.41618
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Isopropylbenzylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-067-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
199-200 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 87 °C
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Clé InChI
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.910
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup