Principaux documents
8.41456
Sigma-Aldrich
DL-Camphor
for synthesis
Synonyme(s) :
DL-Camphor
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-945-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.6-4.5 % (v/v)
pb
205 °C/1013 hPa
Pf
180 °C
Température de transition
flash point 66 °C
Solubilité
1.5 g/L
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2(C(C(CC2)C1)(C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 176 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.4 °C - closed cup