Principaux documents
8.41003
Sigma-Aldrich
1,4-Diethylbenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Diethylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-265-2
Pression de vapeur
1.45 hPa ( 25 °C)
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Limite d'explosivité
0.8 % (v/v)
pb
182-184 °C/1013 hPa
Pf
-43 °C
Température de transition
flash point 55 °C
Solubilité
24.8 mg/L
Densité
0.862 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F
Point d'éclair (°C)
56 °C