840653
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade
≥95%, USA origin, moisture (loss on drying): 0-10% ; heavy metals : 0-50 μg/g , microbiological culture, Adjuvant for veterinary use
Synonyme(s) :
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Probumin® Bovine Serum Albumin Vaccine Grade, pkg of 100 g
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Essai
≥95% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Technique(s)
microbiological culture: suitable
dilution
(Adjuvant for veterinary use)
Impuretés
0-10% moisture
0-50 μg/g heavy metals
Perte
≤5%
pH
5-6
Solubilité
water: soluble 40 mg/mL
Traces de cations
0-50 μg/mg
Activité étrangère
Tested for E. coli
Tested for Mycoplasma
Tested for Salmonella
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Informations légales
Clause de non-responsabilité
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3