Principaux documents
8.24476
Sigma-Aldrich
(-)-Shikimic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
(-)-Shikimic acid, (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-334-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Pf
190 °C
Densité
1.52 g/cm3 at 27.2 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC1C(CC(=CC1O)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)
Clé InChI
JXOHGGNKMLTUBP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -185.0 - -175.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3