Documents
8.21903
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-803-3
Pression de vapeur
0.02 hPa ( 70 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
570 °C
Puissance
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
274 °C/1013 hPa
Pf
179-181 °C
Température de transition
flash point 181 °C
Solubilité
0.3 g/L
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 179 °C
Melting range (upper value): ≤ 182 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
357.8 °F
Point d'éclair (°C)
181 °C